8.53049
Boc-Cys(Acm)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-S-acetamidomethyl-L-cysteine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
thiol
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
S(CNC(=O)C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C11H20N2O5S/c1-7(14)12-6-19-5-8(9(15)16)13-10(17)18-11(2,3)4/h8H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)(H,13,17)(H,15,16)/t8-/m0/s1
InChIKey
HLCTYBOTPCIHTG-QMMMGPOBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Wasser): -37.5 - -32.5 °
Reinheit (DC(011C)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Protokolle
The most popular reagent for cleavage of peptides from Boc-based resins is anhydrous HF. Of all the cleavage procedures HF appears to be the most versatile and least harmful to a wide variety of peptides synthesized on Boc-based resins.