8.43942
Propanephosphonic acid anhydride
(50% solution in ethyl acetate) for synthesis T3P
Synonym(e):
2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane-2,4,6-trioxide solution, PPACA, Propylphosphonic anhydride, T3P
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
97 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
bp
77 °C/1013 hPa (ethyl acetate)
Übergangstemp.
flash point -4 °C (ethyl acetate)
Dichte
1.08 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Cyclization of Linear Tetrapeptides Containing N‐Methylated Amino Acids: The study reports the synthesis of naturally occurring cyclotetrapeptides using 1-propanephosphonic acid anhydride, noting unexpected findings in cyclization patterns. (Zhang et al., 2017).
Hinweis zur Analyse
Pyropropanphosphonsäure (NMR): ≤ 10.0 %
Propanphosphonsäure (NMR): ≤ 0.50 %
Ethylacetat (berechnet): ≤ 50.0 %
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - ethyl acetate
Flammpunkt (°C)
-4 °C - ethyl acetate