Wichtige Dokumente
8.43654
Sigma-Aldrich
Phenyl acetic aldehyde
for synthesis
Synonym(e):
Phenyl acetic aldehyde
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
EG-Index-Nummer:
204-574-5
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.35 hPa ( 19 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
1550 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp (Schmelzpunkt)
-10 °C
Übergangstemp.
flash point 68 °C (External MSDS)
Löslichkeit
slightly soluble 2.21 g/L
Dichte
1.026-1.030 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
InChIKey
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.026 - 1.030
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
68 °C - (External MSDS)