Merck
588113
Sigma-Aldrich
Propionaldehyd-2,2-d2
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
2,2-Dideuteropropanal
About This Item
Lineare Formel:
CH3CD2CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥98% (CP)
bp
46-50 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-81 °C (lit.)
Dichte
0.832 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[H]C(=O)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i2D2
InChIKey
NBBJYMSMWIIQGU-CBTSVUPCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)