Wichtige Dokumente
8.21989
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzoyl chloride
for synthesis
Synonym(e):
2-Chlorobenzoyl chloride, 2-Chlorobenzoic acid chloride
About This Item
Lineare Formel:
2-(Cl)C6H4COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
210-194-0
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
600 °C
Wirksamkeit
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.5-9.4 % (v/v)
Kinematische Viskosität
1.89 cSt(20 °C)
bp
225 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-4 °C
Übergangstemp.
flash point 124 °C
Dichte
1.38 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
InChIKey
ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.375 - 1.378
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
255.2 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
124 °C - DIN 51758