Wichtige Dokumente
249475
4-(Trifluormethyl)benzoylchlorid
97%
Synonym(e):
α,α,α-Trifluor-p-toluoylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
188-190 °C (lit.)
78-79 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)8(10,11)12/h1-4H
InChIKey
OXZYBOLWRXENKT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?