Wichtige Dokumente
8.18289
Sigma-Aldrich
(+)-Ethyl-4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-α-D-erythro-hex-2- enopyranoside
for synthesis
Synonym(e):
(+)-Ethyl-4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-α-D-erythro-hex-2- enopyranoside
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.27
UNSPSC-Code:
12352108
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
76-78 °C
Schüttdichte
200 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H18O6/c1-4-15-12-6-5-10(17-9(3)14)11(18-12)7-16-8(2)13/h5-6,10-12H,4,7H2,1-3H3
InChIKey
OSPOBRCWZOKNRC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
zur Synthese
Anwendung
(+)-Ethyl-4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-α-D-erythro-hex-2- enopyranoside for synthesis. CAS 3323-72-6, molar mass 258.27 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (DSC)≥ 99.0 %Schmelzbereich (unterer Wert)≥ 77 °CSchmelzbereich (oberer Wert)≤ 80 °CSpez. Drehung [α²0/D (c=1 in Toluol)+105.0 - +107.0 °Identität (IR)entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable