Alle Fotos(2)
Key Documents
8.07047
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1-Phenylethylamine
for the resolution of racemates for synthesis
Synonym(e):
L-α-Methylbenzylamin
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(CH3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
220-098-0
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.4 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
355 °C
Wirksamkeit
980 mg/kg LD50, oral (Rat)
730 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
>7 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
187 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-10 °C
Übergangstemp.
flash point 71 °C
Dichte
0.95 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m0/s1
InChIKey
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.951 - 0.953
Spez. Drehung [α²0/D (unverdünnt): -40.0 - -38.0 °
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup