Wichtige Dokumente
158224
N-(4-Methoxybenzyliden)-4-butylanilin
98%
Synonym(e):
MBBA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid crystal
Brechungsindex
n20/D 1.5496 (lit.)
Dichte
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C18H21NO/c1-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)19-14-16-8-12-18(20-2)13-9-16/h6-14H,3-5H2,1-2H3/b19-14+
InChIKey
FEIWNULTQYHCDN-XMHGGMMESA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?