Wichtige Dokumente
366854
1-(trans-4-Hexylcyclohexyl)-4-isothiocyanatbenzol
liquid crystal (nematic), 99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid crystal (nematic)
Brechungsindex
n20/D 1.532 (lit.)
Dichte
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCC[C@H]1CC[C@@H](CC1)c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C19H27NS/c1-2-3-4-5-6-16-7-9-17(10-8-16)18-11-13-19(14-12-18)20-15-21/h11-14,16-17H,2-10H2,1H3/t16-,17-
InChIKey
STLICVZWECVJDT-QAQDUYKDSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?