8.02661
Cyclooctanol
for synthesis
Synonym(e):
Cyclooctanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.1 hPa
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
300 °C
Wirksamkeit
735 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
209 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
15 °C
Übergangstemp.
flash point 86 °C
Löslichkeit
5.4 g/L
Dichte
0.97 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC1CCCCCCC1
InChI
1S/C8H16O/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h8-9H,1-7H2
InChIKey
FHADSMKORVFYOS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.964 - 0.966
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
186.8 °F
Flammpunkt (°C)
86 °C