Wichtige Dokumente
141720
Cyclohepten
97%
Synonym(e):
(1Z)-Cycloheptene, cis-Cycloheptene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
112-114.7 °C (lit.)
Dichte
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCC=CCC1
InChI
1S/C7H12/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-2H,3-7H2
InChIKey
ZXIJMRYMVAMXQP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?