Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
C96001
Cyclobutanon
99%
Alle Fotos(3)
About This Item
Lineare Formel:
C4H6(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.09
Beilstein:
1560289
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
Dichte
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CCC1
InChI
1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2
InChIKey
SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Starting material for a new, efficient synthesis of aminocyclobutanecarboxylic acid via the intermediacy of sulfonyloxiranes.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
60.8 °F
Flammpunkt (°C)
16 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tetrahedron, 62, 9268-9268 (2006)