Merck
724068
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopropanol
Synonym(e):
1-Methyl-1-cyclopropanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.414
Dichte
1.265 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC1(O)CC1
InChI
1S/C4H8O/c1-4(5)2-3-4/h5H,2-3H2,1H3
InChIKey
NCTCZGRRDXIGIY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
77.0 °F
Flammpunkt (°C)
25 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)