Merck
729914
Sigma-Aldrich
Cyclobutanone-2,2,4,4-d4
95 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4D4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
95 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
99 °C (lit.)
Dichte
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C1([2H])CC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2/i2D2,3D2
InChIKey
SHQSVMDWKBRBGB-RRVWJQJTSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
80.6 °F
Flammpunkt (°C)
27 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)