Wichtige Dokumente
8.01272
Sigma-Aldrich
2-Aminothiazole
for synthesis
Synonym(e):
2-Aminothiazole, 2-Thiazolylamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
202-511-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
600 °C
Wirksamkeit
480 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
9.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
117 °C/20 hPa
mp (Schmelzpunkt)
86-91 °C
Löslichkeit
100 g/L
Schüttdichte
600 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C3H4N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
InChIKey
RAIPHJJURHTUIC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 86 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 91 °C
Identität (IR): entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0.50 %
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable