Wichtige Dokumente
133507
2-Amino-5-nitrothiazol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
195-200 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
95% ethanol: soluble 1g/150g at 20 °C
diethyl ether: soluble 1g/250g at 20 °C
chloroform: insoluble
water: slightly soluble
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
Nc1ncc(s1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5)
InChIKey
MIHADVKEHAFNPG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
133507-100G | 4061838729507 |
133507-25G | 4061838729514 |