8.01313
2-Amino-2-thiazoline
for synthesis
Synonym(e):
2-Amino-2-thiazoline
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
217-224-1
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
76-80 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
S1CCNC1=N
InChI
1S/C3H6N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2,(H2,4,5)
InChIKey
REGFWZVTTFGQOJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 97.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 76 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 80 °C
Identität (IR): entspricht
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 76 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 80 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable