Merck
5.89584
Sigma-Aldrich
2-Propanol
99.5%, anhydrous
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
635639
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
NACRES:
NA.22
product name
2-Propanol, anhydrous, 99.5%
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.5%
Selbstzündungstemp.
750 °F
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble (completely)
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup