Merck
5.89571
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorbenzol
99%, anhydrous
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.00
Beilstein:
606078
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191501
NACRES:
NA.22
bp:
178-180 °C (lit.)
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.1 (vs air)
Dampfdruck
1.2 mmHg ( 20 °C)
1.6 mmHg ( 35 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
1198 °F
Expl.-Gr.
9.2 %
Brechungsindex
n20/D 1.551 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−18-−17 °C (lit.)
Dichte
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChIKey
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66.0 °C - closed cup