Wichtige Dokumente
570250
Sigma-Aldrich
STO-609, CAS-Nr. 52029-86-4, Calbiochem
A cell-permeable and reversible naphthoyl fused benzimidazole compound that acts as a highly selective, potent, ATP-competitive inhibitor of Ca2+/CaM-KK.
Synonym(e):
STO-609, CAS-Nr. 52029-86-4, Calbiochem, 7H-Benz[de]benzimidazo[2,1-a]isochinolin-7-one-3-carbonsäure, Acetat, 7-Oxo-7H-benzimidazo[2,1-a]benz[de]isochinolin-3-carbonsäure, Acetat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H10N2O3 · xC2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.29 (free base basis)
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
0.1 M NaOH: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C19H10N2O3/c22-18-13-5-3-4-10-11(19(23)24)8-9-12(16(10)13)17-20-14-6-1-2-7-15(14)21(17)18/h1-9H,(H,23,24)
InChIKey
MYKOWOGZBMOVBJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable und reversible naphthoylkondensierte Benzimidazolverbindung, die als hochselektiver, potenter, ATP-kompetitiver Inhibitor der Ca2+/calmodulinabhängigen Proteinkinase-Kinase (CaM-KK) wirkt [IC50 = 120 ng/ml und 40 ng/ml für die CaM-KKα bzw. CaM-KKβ Isoformen]. Bindet an die katalytische Domäne von CaM-KK und hemmt die Autophosphorylierung. Beeinflusst nicht signifikant die Aktivitäten von CaM-KII, MLCK (IC50 = ~10 µg/ml), CaM-KI, CaM-KIV, PKA, PKC und p42 MAP-Kinase (IC50 >10 µg/ml). Es wurde auch berichtet, dass es die Phosphorylierung der AMP-aktivierten Proteinkinase (AMPK) hemmt.
Eine zellpermeable und reversible napthoylkondensierte Benzimidazolverbindung, die als hochselektiver, potenter, ATP-kompetitiver Inhibitor der Ca2+/Calmodulin-abhängigen Proteinkinase-Kinase (CaM-KK) wirkt (IC50 = 120 ng/ml bzw. 40 ng/ml für CaM-KKα und CaM-KKβ Isoformen). Bindet angeblich an die katalytische Domäne von CaM-KK und hemmt die Autophosphorylierung. Beeinflusst nicht signifikant die Aktivitäten von CaM-KII, MLCK (IC50 ~10 µg/ml), CaM-KI, CaM-KIV, PKA, PKC und p42 MAP-Kinase (IC50 >10 µg/ml). Es wurde auch berichtet, dass es die Phosphorylierung der AMP-aktivierten Proteinkinase (AMPK) hemmt.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
CaM-KKα
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 120 ng/ml und 40 ng/ml für CaM-KKα bzw. CaM-KKβ Isoformen
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Angaben zur Herstellung
Erfordert möglicherweise eine Erwärmung, um eine vollständige Solubilisierung in DMSO zu erreichen.
Sonstige Hinweise
Levine, Y., et al. 2007. J. Biol. Chem.282, 20351.
Tokumitsu, H., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 10908.
Tokumitsu, H., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 15813.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1