Alle Fotos(1)
Key Documents
171260
Sigma-Aldrich
Dorsomorphin
≥95% (HPLC), solid, AMPK inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
AMPK-Inhibitor, Verbindung C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H25N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
AMPK-Inhibitor, Verbindung C, AMPK Inhibitor, Compound C, CAS 866405-64-3, is a cell-permeable compound that inhibits KDR/VEGFR2, ALK2/BMPR-I, and AMPK kinase activities (IC₅₀ = 25.1, 148, and 234.6 nM, respectively).
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light yellow
Löslichkeit
2% HCl: 10 mg/mL
2% acetic acid: 10 mg/mL
methanol: 3 mg/mL
DMSO: 4 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C24H25N5O/c1-2-12-28(13-3-1)14-15-30-22-6-4-19(5-7-22)21-16-26-24-23(17-27-29(24)18-21)20-8-10-25-11-9-20/h4-11,16-18H,1-3,12-15H2
InChIKey
XHBVYDAKJHETMP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Pyrrazolopyrimidin-Verbindung, welche die Kinaseaktivität von KDR/VEGFR2, ALK2/BMPR-I, AMPK hemmt (IC50 = 25,1, 148 bzw. 234.6 nmol/l), während sie nur eine stark verringerte oder schwache Wirkung gegen ALK5/TGFβR-I, ZAPK, Syk, PKCθ, PKA oder JAK3 aufweist. Blockiert sowohl die vom BMP-Signalweg abhängige dorsoventrale Entwicklung (EC100 = 2,5 µmol/l) als auch die von der VEGF-Signalisierung abhängige Bildung der intersomitischen Gefäße (EC50 = 5 µmol/l) bei Zebrafischembryos in vivo. Wird häufig in Kombination mit AMPK-Aktivatoren AICAR (Katalognr. 123040) und/oder Metformin (Katalognr. 317240) zur Untersuchung von AMPK-abhängigen Zellereignissen in vitro und physiologischen Reaktionen bei Tieren in vivo eingesetzt. Auch als 10-mmol/l-Lösung in DMSO erhältlich (Katalognr. 171261).
Biochem./physiol. Wirkung
EC100 = 2,5 µmol/l gegen die vom BMP-Signalweg abhängige dorsoventrale Entwicklung; EC50 = 5 µmol/l gegen die von der VEGF-Signalisierung abhängige Bildung der intersomitischen Gefäße bei Zebrafischembryos in vivo
Primärziel
AMPK
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 25,1, 148 und 234,6 nmol/l gegen die KDR/VEGFR2-, ALK2/BMPR-I- bzw. AMPK-Kinaseaktivität
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Hao, J., et al. 2010. ACS Chem.Biol.5, 245.
Yu, P.B., et al. 2008. Nat. Chem. Biol4, 33.
Kim, E.K., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 19970.
Lee, M., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 39653.
Inoki, K., et al. 2003. Cell115, 577.
Fryer, L.G., 2002. FEBS Lett.531, 189.
Zhou, G., et al. 2001. J. Clin. Invest.108, 1167.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xi Mei et al.
Behavioural brain research, 379, 112344-112344 (2019-11-11)
The pathogenesis of postoperative cognitive impairment of obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome (OSAHS) individuals remains unclear. AMP activated protein kinase (AMPK) is a ubiquitous sensor/effector of cell stresses. Thus we detected the role and underlying mechanisms of AMPK in postoperative cognitive
Mohamadreza Savaee et al.
Reports of biochemistry & molecular biology, 11(1), 157-165 (2022-06-30)
Prostate cancer is known as one of the most prevalent health disorders in the male population globally. The aim of the current study was to evaluate the effects of separate and concomitant use of MK-2206 and salinomycin on prostate cancer
Charles B Trelford et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 712124-712124 (2021-11-12)
The mechanism(s) in which transforming growth factor beta 1 (TGFβ) modulates autophagy in cancer remain unclear. Here, we characterized the TGFβ signaling pathways that induce autophagy in non-small cell lung cancer cells, using cells lines stably expressing GFP-LC3-RFP-LC3ΔG constructs that
Mahesh Pandit et al.
Experimental & molecular medicine, 54(8), 1214-1224 (2022-08-24)
Allergic inflammation is a T helper 2 (Th2) cell-driven pathophysiological phenomenon, but the mechanism by which the metabolic cascade affects Th2 cell differentiation remains unclear. In this study, we investigated the roles of AMP-activated protein kinase (AMPK) and intracellular energy
Jumi Kim et al.
Microorganisms, 10(3) (2022-03-27)
Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII), which is involved in the calcium signaling pathway, is an important regulator of cancer cell proliferation, motility, growth, and metastasis. The effects of CaMKII on hepatitis B virus (HBV) replication have never been evaluated. Here