Merck
567727
Sigma-Aldrich
D-erythro-Sphingosin-1-Phosphat, CAS-Nr. 26993-30-6, Calbiochem
A putative second messenger that mobilizes calcium from intracellular stores via an IP3-independent pathway.
Synonym(e):
D-erythro-Sphingosin-1-Phosphat, CAS-Nr. 26993-30-6, Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H38NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
methanol: 0.5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[P](=O)(OC[C@H](N)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)(O)O
InChI
1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
InChIKey
DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ein mutmaßlicher zweiter Botenstoff, der Kalzium aus intrazellulären Speichern über einen IP3-unabhängigen Weg mobilisiert. Aktiviert Phospholipase D (PLD) und hemmt die chemotaktische Motilität und Invasivität von Tumorzellen. Stimuliert auch das Wachstum von ruhenden Swiss/3T3-Fibroblasten. Hemmt die Aktivierung von Caspasen, die PARP und Lamine während der Fas- und Ceramid-vermittelten Apoptose spalten.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Mobilisiert Kalzium aus intrazellulären Speichern.
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Angaben zur Herstellung
Eine leichte Erwärmung und Vortexen kann erforderlich sein.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution aliquotieren und im Stickstoffstrom verdampfen. Bei -20 °C aufbewahren. Vor der Verwendung in 4 mg/ml BSA-Lösung unter Vortexen auflösen. Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 2 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Cuvillier, O., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 2910.
Mattie, M., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 3181.
Olivera, A. and Spiegel, S. 1993. Nature365, 557.
Desai, N.N., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 23122.
Sadahira, Y., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 9686.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable