539481-M
PKA, katalytische Untereinheit, Maus, rekombinant, E. coli
Synonym(e):
cAMP-abhängige Proteinkinase katalytische Untereinheit, Proteinkinase A, katalytische Untereinheit
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥2.5 x 106 U/mL
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Fremdaktivität
Phosphatases, proteases, none detected
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Lee, S-L. and Steinberg, R.A. 1996. J. Biol. Chem.271, 16553.
Adams, J.A., et al. 1995. Biochemistry 34, 2447.
Bosma, M.M., et al. 1993. J. Neurosci.13, 5242.
Brindle, P., et al. 1993. Nature364, 821.
Hajnoczky, G., et al. 1993. Biochem. J.293, 413.
Sculptoreanu, A., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 10135.
Wang, L-Y., et al. 1993. Science259, 1173.
Slice, L.W., and Taylor, S.S. 1989. J. Biol. Chem.264, 20940.
Uhler, M.D., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 1300.
Walsh, D.A., et al. 1968. J. Biol. Chem.243, 3763.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable