5.00501
iPSC Induction Enhancer II, OAC1
Synonym(e):
iPSC Induction Enhancer II, OAC1, Induced Pluripotent Stem Cells Induction Enhancer II, Oct4-Activating Compound 1, N-(1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridin-5-yl)benzamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H11N3O/c18-14(10-4-2-1-3-5-10)17-13-8-11-6-7-15-12(11)9-16-13/h1-9,15H,(H,16,17,18)
InChIKey
HWJRIFZDXJKJJN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable