487655
p-Nitrophenylphosphat, Di-Tris-Salz
Excellent substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays.
Synonym(e):
p-Nitrophenylphosphat, Di-Tris-Salz, pNPP, 2Tris
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤0.05% Free-p-Nitrophenol
Farbe
off-white to pale yellow
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[P](=O)([O-])([O-])Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-].[N+H3]C(CO)(CO)CO.[N+H3]C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H6NO6P.2C4H11NO3/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;2*5-4(1-6,2-7)3-8/h1-4H,(H2,10,11,12);2*6-8H,1-3,5H2
InChIKey
XXAXKCWOTRABOW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Substrat für ELISA-Tests auf Basis alkalischer Phosphatase
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable