Merck
4876
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl Phosphate, disodium salt, hexahydrate
≥99% (HPLC), crystalline solid, alkaline phosphatase-based ELISA assay substrate, Calbiochem®
Synonym(e):
p-Nitrophenylphosphat, Dinatriumsalz, Hexahydrat, pNPP, 2Na
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4NO6P · 2Na · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.77
product name
p-Nitrophenylphosphat, Dinatriumsalz, Hexahydrat, p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Salt, Hexahydrate, CAS 4264-83-9, is an excellent substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays. Produces yellow soluble end product (405-410 nM).
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Verunreinigungen
≤0.005% p-nitrophenol (weight)
≤1% free phosphate (weight)
Farbe
light yellow
Löslichkeit
water: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Hervorragendes Substrat für ELISA-Tests auf Basis alkalischer Phosphatase. Erzeugt ein gelbes, lösliches Endprodukt, das bei 405 nm bis 410 nm interpretiert werden kann.
Hervorragendes Substrat für ELISA-Tests auf Basis alkalischer Phosphatase. Erzeugt ein gelbes, lösliches Endprodukt, das bei 405 nm bis 410 nm interpretiert werden kann. Es können sowohl kinetische als auch Endpunkt-Bestimmungen durchgeführt werden. ε; Max.: ≥;9.600 cm-1 M-1 bei 311 nm in 0,4 M Na2CO3.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Substrat für ELISA-Tests auf Basis alkalischer Phosphatase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
In Lösung instabil; direkt vor der Verwendung rekonstituieren.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable