Wichtige Dokumente
444235-M
Millipore
MMP-13-Substrat, fluorogen
A quenched fluorescence substrate for MMP-13 (collagenase-3; kcat/Km = 1.09 x 10⁶ M⁻¹s⁻¹).
Synonym(e):
MMP-13-Substrat, fluorogen, Kollagenase-3-Substrat, fluorogen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C51H65N13O15
Molekulargewicht:
1100.14
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Fluoreszenz
λex ~325 nm
λem ~393 nm
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein gequenchtes Fluoreszenzsubstrat für MMP-13 (Kollagenase-3; kcat/Km = 1,09 x 106 M-1s-1); Anregungsmaximum: ~325 nm; Emissionsmaximum: ~393 nm). Weniger effizient als ein Substrat für MMP-1 (Fibroblasten-Kollagenase) oder MMP-8 (Neutrophilen-Kollagenase).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Ein gequenchtes Fluoreszenzsubstrat für MMP-13 (Kollagenase-3).
kcat/Km = 1,09 x 106 M⁻;¹; sec⁻;¹; für MMP-13 (Kollagenase-3)
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
MCA-Pro-Cha-Gly-Nva-His-Ala-Dpa-NH₂; [Cha = L-Cyclohexylalanin; Dpa = 3-(2,4-Dinitrophenyl)-L-2,3-diaminopropionyl; Nva = L-Norvalin]
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Knauper, V., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 1544.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable