Alle Fotos(1)
Key Documents
407272
Sigma-Aldrich
Integrin αvβ3-Antagonist, P11
The Integrin αvβ3 Antagonist, P11 controls the biological activity of Integrin αvβ3.
Synonym(e):
Integrin αvβ3-Antagonist, P11
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H51N12O93 · 3C2HF3O2
Molekulargewicht:
2409.82
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 100 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Hexapeptid, das das neuartige Integrin-Bindungsmotiv SDV (ein PDZ-Bindungsmotiv vom Typ I) enthält, das mit Vitronektin um die RGD-Bindungsstelle von Integrin α;vβ;3 (IC50 = 1,74 pg/ml) konkurriert, was in einem Chip-basierten Assay nachgewiesen wurde. Bei einer Kulturtemperatur von 37 °;C wird es schnell in HUVEC-, aber nicht in NIH 3T3-Zellen, aufgenommen – ein Vorgang, der durch Caveolin und Clathrin vermittelt wird. Bei 10 µ;g/ml hemmt diese Verbindung die Phosphorylierung von ERK1/2 und MEK in HUVEC-Zellen nachweislich signifikant. Darüber hinaus unterdrückt sie die bFGF-induzierte Proliferation von HUVEC-Zellen dosisabhängig und zeigt die Hochregulierung von p53 sowie die Induktion der Apoptose durch Aktivierung von Caspase-3, -8 und -9 bei 50 µ;g/ml.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Bang, J., et al. 2011. Mol Cell Proteomics10, M110.
Choi, Y., et al. 2010. Proteomics10, 72.
Lee, Y., et al. 2004. J. Biomol. Screen.9, 687.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eunji Jo et al.
Biotechnology and bioengineering, 115(6), 1437-1449 (2018-02-21)
The endocytosis-mediating performances of two types of peptide ligands, cell receptor binding peptide (CRBP) and cell membrane penetrating peptide (CMPP), were analyzed and compared using a common carrier of peptide ligands-human ferritin heavy chain (hFTH) nanoparticle. Twenty-four copies of a