238900
4-Cyano-3-methylisoquinoline
A potent, cell-permeable, reversible, and specific inhibitor of protein kinase A (IC₅₀ = 30 nM).
Synonym(e):
4-Cyano-3-methylisoquinoline, PKA Inhibitor XI
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C11H8N2/c1-8-11(6-12)10-5-3-2-4-9(10)7-13-8/h2-5,7H,1H3
InChIKey
SZWLGBJCLZDZBY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
PKA
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable