MAK532
Nitric Oxide Synthase (NOS) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
pharmaceutical
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
cardiovascular diseases; immunological diseases; aging/geriatric diseases; cancer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Linear detection range: 0.25 - 25 U/L
Eignung
Prinzip
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)