Merck
229103
Sigma-Aldrich
Cholin-Kinase-a-Inhibitor, CK37
The Choline Kinase-α Inhibitor, CK37, also referenced under CAS 1001478-90-5, controls the biological activity of Choline Kinase-α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Cholin-Kinase-a-Inhibitor, CK37, N-(3,5-Dimethyl-dimethylphenyl)-2-[[5-(4-ethylphenyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl]acetamid, CK37
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.48
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
tan
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(NC1=CC(C)=CC(C)=C1)CSC2=NNC(C3=CC=C(CC)C=C3)=N2
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Nicht-Hemicholinum-3-Derivat und Cholin-kompetitiver Cholin-Kinase-α-Inhibitor. Er hemmt die endogene Cholinkinase-Aktivität auf dosisabhängige Weise von 1–10 µmol/l und verringert die Phosphocholinkonzentrationen sowie die Werte von nachgelagerten Cholinmetaboliten, einschließlich Phosphatidylcholin und Phosphatidinsäure in HeLa-Zellen dosisabhängig. Bei 10 µmol/l schwächt es außerdem die MAPK- und PI3K/AKT-Signalisierung und stört das Aktinzytoskelett sowie die Membrankräuselung in Übereinstimmung mit der siRNA-Cholinkinase-α-Transfektion. Diese Verbindung weist in vitro keine dosisabhängige Unterdrückung des Zellwachstums in sechs Tumorzelllinien auf (IC50 = 5–10 µmol/l). Ferner unterdrückt sie das Tumorwachstum in einem Mausmodell bei einer täglichen Dosis von 0,08 mg/g für 8 Tage um 48 % ohne erkennbare Toxizität in vivo.
Ein zellpermeables Nicht-Hemicholinum-3-Derivat und Cholin-kompetitiver Cholin-Kinase-α-Inhibitor. Er hemmt die endogene Cholinkinase-Aktivität auf dosisabhängige Weise von 1–10 µmol/l und verringert die Phosphocholinkonzentrationen sowie die Werte von nachgelagerten Cholinmetaboliten, einschließlich Phosphatidylcholin und Phosphatidinsäure in HeLa-Zellen dosisabhängig. Bei 10 µmol/l schwächt es außerdem die MAPK- und PI3K/AKT-Signalisierung und stört das Aktinzytoskelett sowie die Membrankräuselung in Übereinstimmung mit der siRNA-Cholinkinase-&alpha-Transfektion. Diese Verbindung weist in vitro keine dosisabhängige Unterdrückung des Zellwachstums in sechs Tumorzelllinien auf (IC50 = 5–10 µmol/l). Ferner unterdrückt sie das Tumorwachstum in einem Mausmodell bei einer täglichen Dosis von 0,08 mg/g für 8 Tage um 48 % ohne erkennbare Toxizität in vivo.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Clem, B., et al. 2011. Oncogene30, 3370.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable