208721
ALLM
Cell permeable inhibitor of calpain I (Ki = 120 nM), calpain II (Ki = 230 nM), cathepsin B (Ki = 100 nM), and cathepsin L (Ki = 600 pM).
Synonym(e):
ALLM, Calpain Inhibitor II
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
>95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)CC(C)C)C=O)C
InChI
1S/C19H35N3O4S/c1-12(2)9-16(20-14(5)24)19(26)22-17(10-13(3)4)18(25)21-15(11-23)7-8-27-6/h11-13,15-17H,7-10H2,1-6H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,26)/t15-,16-,17-/m0/s1
InChIKey
RJWLAIMXRBDUMH-ULQDDVLXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
calpain-1
Warnhinweis
Sequenz
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Griscavage, J.M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.215, 721.
Sarin, A., et al. 1994. J. Immunol.153, 862.
Sarin, A., et al. 1993. J. Exp. Med. 178, 1693.
Banik, N.L., et al. 1992. Neurochem. Res.17, 797.
Koohmaraie, M. 1992. Biochemie74, 239.
Pinter, M., et al. 1992. Biochemistry31, 8201.
Shenoy, A.M., and Brahmi, Z. 1991. Cell. Immunol.138, 24.
Sasaki, T., et al. 1990. J. Enzyme Inhib.3, 195.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable