208706
Ca2+/Calmodulin Kinase II, α-Subunit, Rat, Recombinant, Spodoptera frugiperda
Recombinant, rat Ca2+/calmodulin kinase II α-subunit consisting of amino acids 1-325 expressed in S. frugiperda insect cells.
Synonym(e):
CaM Kinase II
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in insect cells (S. frugiperda)
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥250,000 units/mL
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Fremdaktivität
Phosphatases, proteases, none detected
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Waxham, M.N., et al. 1996. J. Cereb. Flow Metab. 16, 1.
Hanson, P.I., and Schulman, H. 1992. Annu. Rev. Biochem. 61, 559.
WGK
WGK 1