Wichtige Dokumente
189510
Sigma-Aldrich
Autotaxin-Inhibitor I, S32826
The Autotaxin Inhibitor I, S32826, also referenced under CAS 1103672-43-0, controls the biological activity of Autotaxin.
Synonym(e):
Autotaxin-Inhibitor I, S32826, ATX-Inhibitor I, (4-(Tetradecanoylamino)benzyl)phosphonsäuredinatrium, Dihydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H34NNa2O4P · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 0.5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])Cc1ccc(cc1)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H36NO4P.2Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-21(23)22-20-16-14-19(15-17-20)18-27(24,25)26;;/h14-17H,2-13,18H2,1H3,(H,22,23)(H2,24,25,26);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
DGRFALMFDGBLCP-UHFFFAOYSA-L
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable