M0088000
Magnesium-Aspartat-Dihydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
L-Asparaginsäure Magnesiumsalz Hydrat (2:1:2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
magnesium aspartate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/2C4H7NO4.Mg.2H2O/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;;;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m00.../s1
InChIKey
WLAXHZXYTCHQPJ-PXYKVGKMSA-L
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)