1.51920
Purospher® STAR Phenyl (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 3 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonym(e):
Purospher® STAR Phenyl (5µm) Hibar® RT 150-3
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Purospher® STAR Phenyl (5 µm), L × I.D. 150 mm x 3 mm Hibar® RT HPLC column
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L11
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
12.5% Carbon loading
Parameter
400 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
15 cm × 3 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
Phenyl bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
pH Betriebsbereich
1.5-10.5
Trenntechnik
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Enhanced selectivity for aromatic compounds
- Suitable for use with highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications