1.51468
Chromolith® RP-8 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC Column
Synonym(e):
Chromolith® RP-8 endcapped
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Chromolith® Performance RP-8 HPLC-Säule, endcapped, 100–4.6, L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC column
Materialien
PEEK column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
Chromolith®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
11% Carbon loading
Parameter
200 bar pressure
45 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
10 cm × 4.6 mm
Matrix
monolithic silica
Aktive Matrixgruppe
C8 bonding phase
Porengröße
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Chromolith® Performance RP-8-Säulen, endcapped, haben Makroporen mit einem Durchmesser von 2 μm und bieten eine Säuleneffizienz von mehr als 80.000 Platten/Meter. Die Mesoporen haben eine Größe von 13 nm (130 Å); die Oberflächenmodifikation ist Octylsilan mit vollständigem Endcapping. Chromolith® Performance RP-8-Säulen, endcapped, fallen unter die USP-L7-Klassifikation. Die Säuleneffizienz ist vergleichbar mit einer vollständig porösen Partikelsäule mit 5 μm Teilchengröße. Chromolith® Performance RP-8-Säulen, endcapped, sind für LC-MS-Anwendungen geeignet.
Die Säulenmaße von 100 mm Länge und 4,6 mm ID sind die beste Wahl für schnelle Trennungen komplexer Proben in allen HPLC-Systemen.
Das revolutionäre, monolithische Kieselgel mit seiner einzigartigen Kombination aus Makroporen und Mesoporen ermöglicht:
– Schnelle Trennungen bei sehr geringem Säulenrückstau
– Hohe Matrixtoleranz, wodurch durch vereinfachte Arbeitsabläufe Zeit und Kosten eingespart werden können
– Kosteneinsparungen durch eine längere Nutzungsdauer der Säulen
– Verbindung von Säulen, Strömungsgradienten und Einsatz von mobilen Phasen mit höherer Viskosität
Die empfohlenen Vorsäulen sind:
Chromolith®RP-8, endcapped, 5-4.6-Vorsäulen (3-teilig) [1.52013] mit dem Chromolith® Vorsäulenhalter 5 mm x 4,6 mm [1.52032]
Mit dem Chromolith® Säulenverbindungsstück kann die Trennungseffizienz von Chromolith® Säulen signifikant erhöht werden, wenn mehrere Säulen in Reihe gekoppelt werden (bis zu 100.000 Platten/pro Säule). [1.51467]
Erfahren Sie hier mehr :
Broschüre: Rasend schnell durch Ihre Trennungen mit jedem System. Chromolith® Monolithische Kieselgel-HPLC-Säulen
Alle Supelco HPLC-Säulen, einschließlich monolithische Chromolith®-Säulen, sind mit allen HPLC- und UHPLC-Instrumenten vollständig kompatibel.
Supelco HPLC-Produkte: Die beste Wahl für alle LC-Instrumente
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 30 bar
Stabilitätstest: entspricht
Trennleistung (Anthracen)
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Anthracen): ≥ 80000
Kapazitätsfaktor (Anthracen): 2,0–2,5
Tailing (USP): 0,90–1,60 %
Selektivität
Trennfaktor (Anthracen/Progesteron): 1,40–1,75
Artikel
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.