Merck
1.51351
Supelco
LiChrosorb® Si 60 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
TM=[„LiChrosorb“] Si TM=[„LICHROCART“] Kartusche für HPLC
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
LiChrosorb® Si 60 (5 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L3
Produktlinie
LiChrosorb®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
Silica bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
60 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
HPLC-Kartusche
LiChrosorb® Si 60 ist ein zuverlässiges Sorptionsmittel aus unregelmäßig geformtem Kieselgel mit einem Porendurchmesser von 60 A und wird für die Normalphasen-Chromatographie verwendet. Dieses Sorptionsmittel wird in einer LiChroCART 250-4 HPLC-Kartusche bereitgestellt. Der Anschluss an das HPLC-System erfolgt über den manu-CART NT-Kartuschenhalter (1.51486).
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 70 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 50000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0,8–1,5
Kapazitätsfaktor (2-Nitrotoluol): 0,5–2,5
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany