1.50316
LiChrospher® Si 100 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonym(e):
TM=["LiChrospher"] Si HPLC column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
LiChrospher® Si 100 (5 µm) Hibar® RT 250-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L3
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
400 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
Silica bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
supercritical fluid (SFC)
Lagertemp.
no temp limit
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 55000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (2-Nitrotoluol): 0.5 - 2.0