1.50388
LiChrosorb® Si 60 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, Hibar® RT HPLC Column
Synonym(e):
TM=[„LiChrosorb“] Si-HPLC-Säule
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
LiChrosorb® Si 60 (5 µm) Hibar® RT 250-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L3
Produktlinie
LiChrosorb®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
400 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
Silica bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
60 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
supercritical fluid (SFC)
Lagertemp.
no temp limit
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 50000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0,8–1,4
k′-Wert (2-Nitrotoluol): ≥ 0,5