Merck
Alle Fotos(6)
Key Documents
15-107
Sigma-Aldrich
MAPK Pathway 1 Explorer Antibody MiniPack
clone AW39R, 1 mg/mL (05-538SP), Upstate®
Synonym(e):
Oncogene RAF1, raf proto-oncogene serine/threonine protein kinase
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.77
Klon
AW39R
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
mouse (05-538SP), Xenopus, chicken, human (05-538SP), rat
Hersteller/Markenname
Upstate®
Konzentration
1 mg/mL (05-538SP)
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase and phosphatase)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Pathway Explorer Antibody MiniPack:
Jedes Pathway Explorer Antibody MiniPack enthält drei verwandte Antikörper als Teil einer Signalkaskade oder eine Kombination aus Gesamt- sowie phosphorylierten Formen von Schlüsselsignalisierungszielen. Jeder der drei Antikörper kommt in einer Größe, die 30 % der Originalgröße entspricht. Versionen jedes der Pathway-Explorer-Antikörper in Originalgröße sind ebenfalls käuflich erhältlich und haben dieselbe Katalognummer, es muss nur “SP” entfernt werden (z. B. 05-591SP kann als 05-591 bestellt werden).
Erk1/2:
Erk (Extracellular-signal Regulated Kinases) ist eine Familie aus zwei hochgradig homologen Proteinen, die als Erk1 (p44, MAPK3) und Erk2 (p42, MAPK1) bezeichnet werden und beide im selben Signalweg agieren. Die zwei Proteine werden oft kollektiv als Erk1/2 oder p44/p42-MAP-Kinase bezeichnet. Der Erk-Signalweg wird als der klassische, kanonische MAPK (mitogen-activated protein kinase)-Signalweg erachtet. Er ist ein evolutionär konservierter Signalweg, der das Wachstum und Überleben durch die Förderung der Zellproliferation und die Prävention von Apoptose steuert und ein wesentlicher Regulator dafür ist. Erk ist an der Steuerung vieler grundlegender Zellabläufe beteiligt, einschließlich Proliferation, Überleben, Differenzierung, Apoptose, Motilität und Metabolismus. Erk wird durch die Wachstumsfaktorstimulation von Rezeptor-Tyrosinkinasen (RTK), GPCR und/oder Integrinstimulation aktiviert. Dies aktiviert den Ras-Raf-MEK-Erk-Signalweg, was zur Phosphorylierung/Aktivierung von Erk1/2 (p44/p42) am TxY-Motiv (Thr202/Tyr204 und Thr185/Tyr187 für Erk1 bzw. Erk2) führt.
Raf:
Die Raf-Proteine (A-Raf, B-Raf, Raf-1/c-Raf) sind Ser/Thr-Kinasen mit einer Homologie zur PKC-Familie, die eine N-terminale regulatorische Domäne und eine C-terminale katalytische Domäne enthalten. Raf (MAP-Kinase-Kinase-Kinase) ist die oberste Kinase im kanonischen MAPK-Signalweg. Mitglieder der Raf-Familie binden an aktiviertes Ras. Ras aktiviert in seinem GTP-gebundenen Zustand die Kinaseaktivität von Raf. Dies führt zur Translokation von Raf in die Plasmamembran sowie zur Aktivierung. Nach der Aktivierung bindet Raf an MEK (MAP-Kinase-Kinase) und aktiviert sie, indem es sie an zwei Restmotiven phosphoryliert. Es wird angenommen, dass B-Raf der dominierende Aktivator von MEK ist und dass Raf-1 eine Rolle beim Schutz vor der Apoptose spielt. Dieser Prozess erfordert weder die Kinase-Aktivität noch die Aktivierung von MEK. Die Regulation einer großen Anzahl von Zellabläufen hängt vom Aktivierungszustand von ERK ab, sodass die Steuerung dieses Signalwegs tiefgreifende Auswirkungen auf verschiedene Erkrankungen haben könnte. Die Aktivierung von Raf-1 involviert die Phosphorylierung von Ser338/339 und Tyr340/341. Aktivierungsmutationen von B-Raf, die seine Autohemmungsschleife stören, sind an einer Reihe von Krebsarten beteiligt, einschließlich Melanom und Darmkrebs.
MEK1/MEK2:
MAP-Kinase/Erk-Kinase (MEK), auch als MKK bekannt, ist eine Kinase mit zweifacher Spezifizität: Sie phosphoryliert die MAP-Kinasen (Erk1/2, p44/p42) an sowohl Thr als auch Tyr des Aktivierungsmotivs TEY. In vitro wird die Tyrosinphosphorylierung bevorzugt, wogegen in vivo beide Phosphorylierungsereignisse gleichzeitig auftreten. Dies deutet darauf hin, dass in den Zellen ein zusätzlicher Faktor vorliegt, um die Reaktion zu erleichtern. MEK1 und MEK2 werden durch die Phosphorylierung der zwei Serin-Reste (Ser218/222 in MEK1 und Ser222/226 in MEK2) aktiviert, die Substrate der Raf-Familie von Kinasen sind. Eine Mutation der Phosphorylierungsstellen von Ser bis Asp erzeugt ein Protein mit einer konstitutiven Kinaseaktivität, das eine Transformation auslösen kann, wenn es in Zellen exprimiert wird.
* Entsprechende Referenzen entnehmen Sie bitte den Versionen in Originalgröße.
Spezifität
05-538SP: Basierend auf der Sequenzhomologie wird eine Kreuzreaktion mit Ratte, Huhn und Xenopus erwartet.
05-797RSP: Erkennt Erk 1 und 2 nur, wenn sie am TxY-Aktivierungsmotiv zweifach phosphoryliert sind. 05-747SP: Phosphorylierte MEK1/MEK2. 05-538SP: Erkennt an Serin 338 phosphoryliertes Raf-1
Immunogen
05-797RSP: Phosphoryliertes Peptid, welches das TxY-Motiv in der Aktivierungsschleife von Erk1 und Erk2 umgibt. 05-747SP: KLH-konjugiertes, synthetisches Peptid, das …DpSMANpSF… enthält, wobei pS den phosphorylierten Aminosäuren 218 und 222 von humaner MEK1 entspricht. Die Immunisierungssequenz ist hochgradig konserviert. 05-538SP: KLH-konjugiertes, synthetisches Peptid, das phosphoryliertes Ser338 von humanem Raf-1 umgibt und einschließt. Die Immunisierungssequenz ist bei Ratte und Huhn identisch und hat 12/13 identische Aminosäuren in Xenopus.
Epitop: Bitte beziehen Sie sich auf das entsprechende Datenblatt.
Anwendung
05-797RSP: Immunfluoreszenz-Analyse: A431-Zellen wurden fixiert, permeabilisiert und mit Anti-Phospho-Erk zweifach gefärbt.
Durchflusszytometrie-Analyse: Jurkat-Zellen wurden fixiert, permeabilisiert und mit Anti-Phospho-Erk 1/2 (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187) gefärbt.
Diese Antikörper-Packung enthält Anti-phospho-Raf-1-Antikörper (Ser338), Anti-Phospho-MEK1-Antikörper (Ser218/222)/MEK2 (Ser222/226), Anti-Phospho-Erk 1/2-Antikörper (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187), die zur Verwendung in IF, Durchflusszytometrie, WB und Multiplex validiert wurden
Forschungs-Unterkategorie
MAP-Kinasen
Forschungskategorie
Signalisierung
Apoptose und Krebs
Verpackung
Jedes Fläschchen entspricht 30 % der Größe der Katalognr. seiner Ausgangsverbindung
Komponenten
05-538SP Anti-Phospho-Raf-1 (Ser338)
05-747SP Anti-Phospho-MEK1 (Ser218/222)/MEK2 (Ser222/226)
05-797RSP Anti-Phospho-Erk 1/2
(Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187), rekombinant, Klon AW39R
Zielbeschreibung
05-797RSP: 42 kDa und 44 kDa; 05-747SP: 45 kDa; 05-538SP: 74 kDa
Physikalische Form
3 einzelne Röhrchen, die entweder Anti-Phospho-Raf-1 (Ser338) oder Anti-Phospho-MEK1 (Ser218/222)/MEK2 (Ser222/226), Anti-Phospho-Erk 1/2
(Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187), rekombinant, Klon AW39R enthalten.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
05-538SP:3T3/NIH-Zellen
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stefanie Roth et al.
Nature protocols, 5(12), 1967-1973 (2010-12-04)
A concise and highly efficient synthetic route to L-azidohomoalanine (L-Aha) and its homologues is presented here. These chemically modified amino acids are used for the introduction of bioorthogonal handles into proteins. The described route avoids major problems of previously reported