Wichtige Dokumente
1.50037-M
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonym(e):
Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (5 µm)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) Hibar® 250-4, L × I.D. 250 mm x 4 mm Hibar® RT HPLC column
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
17% Carbon loading
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
pH Betriebsbereich
1.5-10.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Die HPLC-Säulen der Reihe Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping, 5 µm, sind für einen universellen Einsatz ausgelegt und ermöglichen die Trennung von basischen, neutralen sowie metallchelatbildenden Verbindungen mit einfachen mobilen Phasen und hervorragender Peak-Symmetrie. Sie basieren auf ultrareinen vollporösen Kieselgelpartikeln (Typ B). Diese Säulen bieten eine herausragende Stabilität von pH 1,5 bis 10,5 über einen breiten Temperaturbereich und eignen sich für bis zu 100 % wässrige mobile Phasen. Darüber hinaus weisen sie beste universelle Retentionseigenschaften auf, wie durch den Tanaka-Test nachgewiesen. Dank dieser Eigenschaften bieten die HPLC-Säulen der Reihe Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (5 µm) ein Höchstmaß an Flexibilität, damit für jede Trennung, einschließlich Umkehrphasentrennung, die optimalen chromatografischen Bedingungen zur Anwendung kommen.Hibar® RT 250-4 der Reihe Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (5 µm) ist eine gebrauchsfertige Edelstahlsäule, die sich für den Anschluss an jedes HPLC-System eignet.Die Säulenmaße von 250 mm Länge x 4 mm Innendurchmesser sind die optimale Wahl für die Auftrennung komplexer Proben mit einer hochauflösenden HPLC.Die empfohlene Vorsäule ist LiChroCART 4-4 der Reihe Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (5 µm), Artikelnummer 1.50250.0001. Für den direkten Anschluss an Hibar® RT-Säulen kann der Vorsäulenhalter für 4-4 LiChroCART Kartuschen, Artikelnummer 1.51487.0001, verwendet werden. Bei dem Artikel 1.50371.1003 handelt es sich um ein Validierungskit mit 3 Hibar® RT 250-4 HPLC-Säulen der Reihe Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping, 3 µm, aus 3 verschiedenen Basismaterialchargen.Weitere Einzelheiten zu Purospher® STAR HPLC- und UHPLC-SäulenInformieren Sie sich näher über das Supelco HPLC-Säulen-Portfolio und die Methodenentwicklung:Broschüre: Leitfaden für die HPLC- und UHPLC-SäulenauswahlBroschüre: Praktischer Leitfaden für die HPLC - Methodenentwicklung
Anwendung
Vorgesehen zur Verwendung bei der Trennung von Aflatoxinen, Aldehyden, Alkaloiden, Antibiotika, Katecholaminen, Explosivstoffen, Oligonukleotiden, Estern, fettlöslichen Vitaminen, Lipiden, Fettsäuren, Flavonoiden, Ketonen, Nitrosaminen, Nukleosiden, PAKs, PCBs, Peptiden, Pestiziden, Phenolen, Phthalaten, Konservierungsstoffen, Steroiden, metabolisierten Steroiden, Sulfonamiden, Süßungsmitteln und wasserlöslichen Vitaminen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ultrareines Kieselgel (99,999 %) für hervorragende Peak-Symmetrie
  • Starke Trennwirkung
  • Reproduzierbare Ergebnisse zwischen Durchläufen und Chargen
  • Beste Gesamtleistung gemäß Tanaka
  • Ausgezeichnete pH-Stabilität von 1,5 bis 10,5
  • Kein Kollaps in stark wässrigen mobilen Phasen
  • Gute Eignung für LC-MS-Anwendungen
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 130 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 80.000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,4
k′-Wert (Toluol): 1,0–3,0
Rechtliche Hinweise
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany