Wichtige Dokumente
1.46321
Millipore
Galle-Esculin-Azid-Agar
Ready-to-use 90mm plate for confirmation of intestinal Enterococci by Membrane filtration method.
About This Item
UNSPSC-Code:
41106217
NACRES:
NA.74
Agentur
ISO 7899
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
plate
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pkg of (90 mm plate (20 plates per box))
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.1 ( in H2O)
Anwendung(en)
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
water monitoring
Eignung
Enterococcus spp.
Allgemeine Beschreibung
Galle-Esculin-Azid-Agar-Platten sind stapelbare, speziell konzipierte Platten, die die Sicherheit während der Handhabung, des Transports und der Inkubation erhöhen. Die Agar-Platten haben einen Standarddurchmesser von 90 mm. Galle-Esculin-Azid-Agar ist ein Selektivmedium für die Isolierung und präsumtive Identifizierung von Enterococci im Darm anhand der Membranfiltrationsmethode. Casein, Pepton und Hefeextrakt fungieren als Quellen für Kohlenstoff, Stickstoff, Aminosäuren, Vitamine und essentielle Wachstumsnährstoffe. Gallen- und Natriumazid hemmen die meisten anderen begleitenden Bakterien. Esculin im Medium wird zu Esculetin und Dextrose hydrolisiert. Esculetin reagiert mit Ammoniumeisencitrat und bildet einen dunkelbraunen oder schwarzen Komplex, der als eine Zone schwarzen Niederschlags rund um die Kolonien visualisiert wird.
Anwendung
Galle-Esculin-Agar wird zur Bestätigung von pathogenem Enterococcus sp in Wasserproben gemäß den Angaben im ISO 7899 verwendet.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2