1.05222
GranuCult® Plus-Kanamycin-Äsculin-Azid-Agar
for Enterococcus spp., suitable for microbiology
Synonym(e):
D-Streptokokken-Selektivagar
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
granular
Verpackung
pkg of 500 g
Hersteller/Markenname
GranuCult® plus
Lagerbedingungen
dry media (Keep tightly closed)
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Farbe
beige
pH-Wert
6.9-7.3 (37 °C, 47 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
47.5 g/L
Schüttdichte
780 kg/m3
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Enterococcus spp.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
- Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld
- Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
- Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen
- Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
- Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
- Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Farbe): braun-bläulich
pH-Wert (25 °C): 6,9 - 7,3
Rückgewinnung auf Testmedium - (Enterococcus faecalis ATCC 11700): ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Enterococcus durans ATCC 6056): ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)): kein Grenzwert
Rückgewinnung auf Testmedium (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≤ 0,01 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): ≤ 0,01 %
Farbwechsel zu olivgrün-schwarz (Enterococcus faecalis ATCC 11700): +
Farbwechsel zu olivgrün-schwarz (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): +
Farbwechsel zu olivgrün-schwarz (Enterococcus durans ATCC 6056): +
Farbwechsel zu olivgrün-schwarz (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)): -
Farbwechsel zu olivgrün-schwarz (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): -
Farbwechsel zu olivgrün-schwarz (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): -
Inkubation: 48 h; 35 °C; aerob.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3