1.46765
ReadyPlate 55 Slanetz&Bartley ISO 7899
for Enterococcus spp., suitable for filtration, diam. 55 mm, box of 20 plates
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41106217
NACRES:
NA.74
Empfohlene Produkte
Agentur
ISO 7899
Produktlinie
ReadyPlate™
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
box of 20 plates
Durchmesser
55 mm
Anwendung(en)
filtration
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Enterococcus spp.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Nachweis und Auszählung von Darm-Enterokokken in Wasser, Membranfiltrationsverfahren
Verpackung: 55-mm-Platte (20 Platten pro Packung)
Synonym: m-Enterococcus-Agar nach Slanetz und Bartley, Enterococcus Selective Agar
Verpackung: 55-mm-Platte (20 Platten pro Packung)
Synonym: m-Enterococcus-Agar nach Slanetz und Bartley, Enterococcus Selective Agar
Rechtliche Hinweise
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2