Merck
1.46180
Millipore
FRIIS-Flüssigmedium
suitable for microbiology, For non-avian mycoplasma detection, pkg of 100 mL (in 125 mL Plastic bottle with Screw cap)
Synonym(e):
FRIIS-Bouillon, Mycoplasma-Bouillon, Mycoplasma-Flüssigmedium
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.75
Agentur
EP 2.6.7
USP
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; aseptically filled
Form
liquid
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pkg of 100 mL (in 125 mL Plastic bottle with Screw cap)
pH-Wert
7.4 ( in H2O, ready-to-use solution)
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
mycoplasma
Allgemeine Beschreibung
FRIIS-Medium enthält Pferdeserum und Schweineserum, die verwendbares Cholesterin und Fettsäuren bereitstellen. Ein Farbumschlag des Mediums zu gelb oder violett zeigt aufgrund von Phenolrot das Wachstum von Mycoplasmen an. Bacitracin hemmt die Synthese der Zellwand der begleitenden grampositiven Bakterien.
Anwendung
FRIIS-Bouillon eignet sich für den Nachweis von nicht-Vogelmycoplasmen in pharmazeutischen Produkten, insbesondere für Bulk-Impfstoffe, Zellbanken und Viruskulturen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gebrauchsfertiger Komfort, da keine weiteren Vorbereitungsschritte erforderlich sind.
  • Pharmazeutische Produkte wie Biopharmazeutika, Impfstoffe, Zellkulturen und Viruskulturen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Mycoplasma testing and detection is preformed because contamination with these bacteria can pose a significant challenge for biopharmaceutical manufacturing.