1.19897
Chlorid-Standardlösung
traceable to SRM from NIST NaCl in H₂O 1000 mg/l Cl Certipur®
Synonym(e):
Chlorid-Standard für wässrige Matrizes, gebrauchsfertig
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Dichte
0.998 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Konzentration β (Cl⁻): 990–1010 mg/l
Bestimmungsmethode: Argentometrische Titration.
Der Gehalt dieser Lösung wurde mit Silbernitrat (Artikelnummer 1.09081) als Standardlösung bestimmt, die mit dem volumetrischen Standard Natriumchlorid (Artikelnummer 1.02406) standardisiert wurde. Die erweiterte Messunsicherheit beträgt ± 0,4 % (k = 2 Erweiterungsfaktor für 95 % Überdeckungswahrscheinlichkeit). Der zertifizierte Wert ist rückführbar auf den Primärstandard NIST SRM 999b (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) anhand des volumetrischen Standards Natriumchlorid, der im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird.
Bestimmungsmethode: Argentometrische Titration.
Der Gehalt dieser Lösung wurde mit Silbernitrat (Artikelnummer 1.09081) als Standardlösung bestimmt, die mit dem volumetrischen Standard Natriumchlorid (Artikelnummer 1.02406) standardisiert wurde. Die erweiterte Messunsicherheit beträgt ± 0,4 % (k = 2 Erweiterungsfaktor für 95 % Überdeckungswahrscheinlichkeit). Der zertifizierte Wert ist rückführbar auf den Primärstandard NIST SRM 999b (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) anhand des volumetrischen Standards Natriumchlorid, der im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird.
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg