Merck
1.46029
Millipore
HAYFLICK-Agar
suitable for microbiology, plate diam. 60 mm, For general mycoplasma detection, box of 20 plates
Synonym(e):
Mycoplasmen-Agar
About This Item
UNSPSC-Code:
41106217
NACRES:
NA.75
Agentur
EP 2.6.7
USP
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; aseptically filled
Form
plate
Leistungsmerkmale
ready-to-use
ICR Settle plates
Verpackung
box of 20 plates
Plattendurchm.
60 mm
pH-Wert
7.8 ( in H2O)
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
mycoplasma
Allgemeine Beschreibung
HAYFLICK-Agar enthält einen Zusatz an Pferdeserum, um nutzbares Cholesterin und nutzbare Fettsäuren bereitzustellen. Desoxyribonukleinsäure liefert Purin- und Pyrimidinbasen, die von Mycoplasmen nicht synthetisiert werden können. Phenolrot ändert die Farbe des Mediums zu gelb oder violett und zeigt dadurch das Wachstum von Mycoplasmen an. Penicillin hemmt das Wachstum der begleitenden Bakterienflora.
Anwendung
HAYFLICK-Agar wird für den allgemeinen Nachweis von Mycoplasmen in pharmazeutischen Produkten empfohlen, insbesondere für Bulk-Impfstoffe, Zellbanken und Viruskulturen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einfache gebrauchsfertige Handhabung, da keine weiteren Vorbereitungsschritte erforderlich sind.
  • Pharmazeutische Produkte wie Biopharmazeutika, Impfstoffe, Zellkulturen und Viruskulturen.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Mycoplasma testing and detection is preformed because contamination with these bacteria can pose a significant challenge for biopharmaceutical manufacturing.