Wichtige Dokumente
14-558-M
Sigma-Aldrich
PI3-Kinase (p120γ), 20 µg
For use in Kinase Assays.
Synonym(e):
Active Kinase Protein, PI3 Kinase p120γ
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.26
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mw 130 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... PIK3CG(5294)
Allgemeine Beschreibung
Am N-Terminus His6-markierte, rekombinante humane PI3-Kinase von voller Länge (p120γ).
Verpackung
Auch in einer 250-μg-Größe erhältlich, Katalognr.14-558M - Preis und Verfügbarkeit bitte telefonisch erfragen.
Qualität
Regelmäßig mittels PIProfiler beurteilt.
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nonradioactive methods for the assay of phosphoinositide 3-kinases and phosphoinositide phosphatases and selective detection of signaling lipids in cell and tissue extracts.
Gray, Alexander, et al.
Analytical biochemistry, 313, 234-245 (2003)